Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Code produit 15614237 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
72 product options available for selection
Product selection table with 72 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Texte affiché Modèle Quantité Conditionnement
15614237 50 mm Explosifs Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15414871 40 mm Toxicité aiguë Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
15404871 100 mm Toxicité aiguë Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
11598904 100 mm Toxicité aiguë Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15604227 100 mm Toxicité aiguë Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
11753889 50 mm Toxicité aiguë Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15614227 50 mm Toxicité aiguë Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
15434871 70 mm Toxicité aiguë Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
15454851 100 mm Gaz comprimé Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
11548884 100 mm Gaz comprimé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15604217 100 mm Gaz comprimé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15464851 40 mm Gaz comprimé Monté sur carte 100/Bte 20 pièces
15368751 50 mm Gaz comprimé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15644237 50 mm Gaz comprimé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15474851 70 mm Gaz comprimé Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
11763879 50 mm Gaz comprimé Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15614217 50 mm Gaz comprimé Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
15474861 100 mm Corrosif Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
11548904 100 mm Corrosif Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15684217 100 mm Corrosif Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15484861 40 mm Corrosif Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
15694217 50 mm Corrosif Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
11743889 50 mm Corrosif Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15684237 50 mm Corrosif Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15318761 50 mm Corrosif Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15328751 50 mm Explosifs Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15494861 70 mm Corrosif Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
15338751 50 mm Inflammable Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15624237 50 mm Inflammable Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15414861 100 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
11548894 100 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15644217 100 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15424861 40 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
11723889 50 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15654217 50 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
15398751 50 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15664237 50 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15434861 70 mm Dangereux pour l’environnement aquatique Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
15484851 100 mm Danger pour la santé Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
11598884 100 mm Danger pour la santé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15624217 100 mm Danger pour la santé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15494851 40 mm Danger pour la santé Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
15378751 50 mm Danger pour la santé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15654237 50 mm Danger pour la santé Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
11783879 50 mm Danger pour la santé Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15634217 50 mm Danger pour la santé Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
15404861 70 mm Danger pour la santé Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
15424851 100 mm Oxydant Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
15684207 100 mm Oxydant Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
11598874 100 mm Oxydant Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
11753879 50 mm Oxydant Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15694207 50 mm Oxydant Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
15434851 40 mm Oxydant Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
15444861 100 mm Danger respiratoire Monté sur carte 20/Bte 4 pièces
15358751 50 mm Oxydant Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15634237 50 mm Oxydant Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15444851 70 mm Oxydant Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
11598894 100 mm Danger respiratoire Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15664217 100 mm Danger respiratoire Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15454861 40 mm Danger respiratoire Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
11733889 50 mm Danger respiratoire Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 1 ROLL
15674217 50 mm Danger respiratoire Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 250/Bte 250 pièces
15308761 50 mm Danger respiratoire Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 1 ROLL
15674237 50 mm Danger respiratoire Marqueurs individuels sur un rouleau 250/Bte 250 pièces
15464861 70 mm Danger respiratoire Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
11548874 100 mm Inflammable Marqueurs individuels sur un rouleau 1 de chaque 1 ROLL
15664207 100 mm Inflammable Marqueurs individuels sur un rouleau 1 de chaque 250 pièces
11743879 50 mm Inflammable Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 1 de chaque 1 ROLL
15674207 50 mm Inflammable Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau 1 de chaque 250 pièces
15404851 40 mm Inflammable Monté sur carte 20/paquet 20 pièces
15464841 40 mm Explosifs Monté sur carte 20/Bte 20 pièces
15414851 70 mm Inflammable Monté sur carte 6/paquet 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
72 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15614237 Supplier Brady™ Supplier No. 814032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    136.31€ / 250 pièces
    Économisez 25.69€
    15% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les
  • Étiquettes en losange auto-adhésives
  • Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
  • Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-DC
Finition Brillant
Comprend 250 Labels/Roll
Matériau Polyester
Quantité 250/Bte
Modèle Marqueurs individuels sur un rouleau
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Polyester laminé
Type de montage Self-adhesive
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (impériale) 1.97 in.
Hauteur (métrique) 50 mm
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. -40°F
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (impériale) 1.97 in.
Largeur (métrique) 50 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Diamant
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Langues Universal
Texte affiché Explosifs
Type de produit Symbole SGH
Couleur Noir sur blanc