Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Défibrillateur cardiaque externe automatisé
Beskrivelse
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E010-100x100-PE-CRD/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?