Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point de rassemblement après évacuation
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E007-400x400-PE-CRD/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Type de montage | Auto-adhésif |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 400 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 400 mm |
| Afficher plus |