Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Équipement de rinçage des yeux
Code produit 15664327 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
15664327 100 mm 100 mm 1 pièce
15674327 148 mm 148 mm 1 pièce
15684327 200 mm 200 mm 1 pièce
15694327 315 mm 315 mm 1 pièce
15604337 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15664327 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 815549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.20€
    4.57€ / 1 pièces
    Économisez 0.63€
    12% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-100x100-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert