Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Code produit 15674407 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
15674407 400 mm 400 mm 1 pièce
15624407 100 mm 100 mm 1 pièce
15634407 148 mm 148 mm 1 pièce
15644407 200 mm 200 mm 1 pièce
15654407 250 mm 250 mm 1 pièce
15664407 315 mm 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15674407 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 817679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.20€
    12.82€ / 1 pièces
    Économisez 2.38€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-400x400-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 400 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge