Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO en polyester laminé : Pictogramme d'extincteur
Code produit 15123299 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc sur rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15123299 Blanc sur rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15123299 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 816880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.20€
    5.02€ / 1 pièces
    Économisez 0.18€
    3% de réduction
En stock
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-200x200-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 200,00 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge