Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Premiers secours
Code produit 15694287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15694287 100 mm 100 mm 1 pièce
15604297 148 mm 148 mm 1 pièce
15614297 200 mm 200 mm 1 pièce
15624297 315 mm 315 mm 1 pièce
15634297 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15694287 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.51€
    4.57€ / 1 pièces
    Économisez 0.94€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-100x100-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert