Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flammes nues interdites ; Feu et source d'allumage non protégée interdits, Interdiction de fumer
Code produit 15684577 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15684577 315 mm 1 pièce
15664577 50 mm 2 pièces
15683276 100 mm 1 pièce
15674577 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15684577 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 822147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.90€
    7.61€ / 1 pièces
    Économisez 0.29€
    3% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Dia 315-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Diamètre (métrique) 315 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 0,099 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Noir sur blanc