Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention : Risque biologique
Code produit 15342759 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Quantité:
1 de chaque
250/Bte
3/Bte
7/Bte
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
3 pièces
7 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Quantité Conditionnement
15342759 100 mm 87 mm 250/Bte 1 rouleau
15654707 50 mm 43 mm 7/Bte 7 pièces
15548471 100 mm 87 mm 3/Bte 3 pièces
15367667 200 mm 173 mm 1 de chaque 1 pièce
15664707 315 mm 273 mm 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15342759 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 827650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.13€
    379.51€ / 1 rouleaux
    Économisez 28.62€
    7% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 87 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune