Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Substances corrosives
Code produit 15313927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
87 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15313927 50 mm 43 mm 7 PCS
15518850 100 mm 87 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15313927 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 829721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.70€
    6.18€ / 7 pièces
    Économisez 0.52€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W023- Tri 050-PE-SHEET/7
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 7/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 43 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune