Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Surface chaude
Code produit 15654737
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
87 mm
173 mm
273 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15654737 315 mm 273 mm 1 pièce
15396827 100 mm 87 mm 3 pièces
15644737 200 mm 173 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15654737 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 828837
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 315-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 273 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 315 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune