Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Port de lunettes de protection
Code produit 15316388 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15316388 200 mm 1 pièce
15614457 50 mm 2 pièces
15356827 100 mm 1 pièce
15624457 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15316388 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 818421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.65€
    4.30€ / 1 pièces
    Économisez 1.35€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC M004-Dia 200-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Diamètre (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 0,099 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur bleu