Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Port d’un vêtement de protection
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M010-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 2/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Afficher plus |