Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Port de gants de protection
Code produit 15604487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15604487 50 mm 2 pièces
15366827 100 mm 1 pièce
15614487 200 mm 1 pièce
15624487 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15604487 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 819163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.53€
    5.13€ / 2 pièces
    Économisez 1.40€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC M009-Dia 050-PE-SHEET/2
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 2/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Diamètre (métrique) 50 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 0,099 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur bleu