Learn More
Brady™ Marqueurs d’étiquettes en polyester laminé
Code produit 11785563 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc sur Rouge
Blanc sur Vert
Blanc sur violet
Noir sur gris
Hauteur (métrique) du caractère:
8 mm
13 mm
Conditionnement:
1 ROLL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) du caractère Conditionnement
11785563 Noir sur gris 13 mm 1 ROLL
11765563 Blanc sur Vert 13 mm 1 ROLL
11745583 Noir sur gris 8 mm 1 ROLL
11725583 Blanc sur Vert 8 mm 1 ROLL
11795563 Blanc sur violet 13 mm 1 ROLL
11755583 Blanc sur violet 8 mm 1 ROLL
11745563 Blanc sur Rouge 13 mm 1 ROLL
11705583 Blanc sur Rouge 8 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11785563 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 273438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    306.67€ / 1 rouleaux
    Économisez 56.33€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Les étiquettes adhésives en polyester laminé sont composées d'un film polyester blanc imprimé en surface, doté d'un adhésif permanent à base acrylique sensible à la pression et recouvert d'un film polyester transparent.
  • Utilisé pour le marquage des canalisations et la signalisation de sécurité.
  • Le B-7541 offre une excellente adhérence aux surfaces à faible énergie de surface, telles que le polypropylène et l'ABS, ainsi qu'à la plupart des revêtements en poudre.
  • Les couleurs d'encre standard sont le noir, le rouge (RAL 3001-GL), le jaune (RAL 1003-GL), le bleu (RAL 5005-GL) et le vert (RAL 6032-GL).
Spécification
Description Marqueurs de tuyaux - Vapeur
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir sur gris
Finition Brillant
Format Rouler
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte Vapeur
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Langues Français
Nb par paquet 220 marqueurs/rouleau
Quantité 220/rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 100 mm
Dimensions (L x l x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 5,91 in
Hauteur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) du caractère 13 mm
Diamètre (impériale) 3 po
Diamètre (métrique) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090