Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Description
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
- Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
- Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
- Diamètre 100 mm
- Bleu ou blanc
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 267-DIA 200-B7541 (MARQUE) |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Forme | Rond |
| Texte affiché | Port d’une protection des voies respiratoires |
| Afficher plus |