Learn More
Brady™ Ruban antidérapant laminé monté en polyester
Code produit 11791655 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Dimensions (L x l):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Conditionnement:
1 ROLL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
11791655 Noir 18 m x 300 mm 1 ROLL
11751655 Noir 18 m x 25 mm 1 ROLL
11781655 Noir 18 m x 150 mm 1 ROLL
11711665 Rouge 18 m x 50 mm 1 ROLL
11771655 Noir 18 m x 100 mm 1 ROLL
11721665 Rouge 18 m x 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11791655 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    324.05€ / 1 rouleaux
    Économisez 59.95€
    15% de réduction
En stock
Le ruban antidérapant en polyester laminé aide à prévenir les glissades et les chutes sur les sols mouillés ou glissants.
  • Le ruban adhésif en polyester robuste est recouvert de milliers de particules de granulés d'oxyde d'aluminium durable.
  • Le ruban antidérapant adhère de façon permanente aux sols propres et secs, résiste à la graisse et à l'huile et convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
  • Le ruban antidérapant est disponible dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre à tous vos besoins de marquage au sol.
Spécification
Alternate Part Number Ruban antidérapant noir 300 mm x 18 m
Description Ruban antidérapant en rouleau - noir
Dimensions (L x l) 18 m x 300 mm
À utiliser avec (application) Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation
Longueur (impériale) 59.1 ft.
Longueur (métrique) 18 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,162 mm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 300 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir
Matériau Polyester