Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement indiquant la présence de substances radioactives en polyester laminé
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
• Signaux de danger
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
• Signaux de danger
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 200-B7541 (MARQUE) |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Forme | Triangulaire |
| Afficher plus |