Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement en polyester laminé rouge et blanc
Code produit 11736855 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge sur blanc
Conditionnement:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11736855 Rouge sur blanc 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11736855 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 255322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.30€
    76.29€ / Pack de 1
    Économisez 11.01€
    12% de réduction
Expédition estimée: 26-10-2026
Ces panneaux d'avertissement autocollants sont conçus pour signaler rapidement la présence de camions, de quais de chargement, de poteaux et de chariots élévateurs. Ils peuvent être utilisés partout où il existe des dangers potentiels pour les travailleurs.
  • Conçu pour donner une alerte précoce concernant les camions, les plateformes de chargement, les poteaux et les chariots élévateurs.
  • Peut être utilisé partout où il existe des dangers potentiels pour les travailleurs.
Spécification
Alternate Part Number WP- 11X16 RD/WH
Certifications/Conformité Conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE
Description Panneaux de signalisation - rouge/blanc
Finition Brillant
À utiliser avec (application) Identification des installations
Hauteur (impériale) 11,26 in
Hauteur (métrique) 286 mm
Quantité d’emballage 10/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (impériale) 16,85 in
Largeur (métrique) 428,00 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Rouge sur blanc
Matériau Polyester
Type Panneaux d’avertissement