Learn More
Brady™ Autocollants en polyester laminé
Code produit 11790254 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc sur rouge
Noir sur rouge
Hauteur (métrique):
100 mm
200 mm
297 mm
Quantité:
1 de chaque
250/rouleau
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Quantité Conditionnement
11790254 Noir sur rouge 100 mm 250/rouleau 1 ROLL
11760254 Noir sur rouge 100 mm 1 de chaque 1 pièce
11770254 Noir sur rouge 200 mm 1 de chaque 1 pièce
11720264 Blanc sur rouge 100 mm 1 de chaque 1 pièce
11780254 Noir sur rouge 297 mm 1 de chaque 1 pièce
11750264 Blanc sur rouge 100 mm 250/rouleau 1 ROLL
11730264 Blanc sur rouge 200 mm 1 de chaque 1 pièce
11740264 Blanc sur rouge 297 mm 1 de chaque -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11790254 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 227590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    410.32€ / 1 rouleaux
    Économisez 60.68€
    12% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1ARL-100 *100-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 250/rouleau
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Polyester laminé
À utiliser avec (application) Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Rhomboïde
Texte affiché Gaz inflammables 2
Type de produit Étiquette de transport de marchandises dangereuses
Couleur Noir sur rouge