Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé pour le transport
Code produit 11764884 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
297 mm
Texte affiché:
Inflammable au contact de l’eau 4
Inflammation spontanée 4
Liquide très inflammable 3
Solide inflammable 4
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Texte affiché Conditionnement
11764884 297 mm Liquide très inflammable 3 1 pièce
10412034 100 mm Inflammation spontanée 4 1 pièce
11724874 100 mm Inflammable au contact de l’eau 4 1 pièce
10694915 200 mm Inflammation spontanée 4 1 pièce
10214894 200 mm Solide inflammable 4 1 pièce
11734874 200 mm Inflammable au contact de l’eau 4 1 pièce
11794884 297 mm Inflammable au contact de l’eau 4 1 pièce
11784884 297 mm Inflammation spontanée 4 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11764884 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 257574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.45€
    11.33€ / 1 pièces
    Économisez 2.12€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number ADR 3A-297 *297-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Polyester laminé
À utiliser avec (application) Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité
Hauteur (métrique) 297 mm
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (métrique) 297 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Diamant
Texte affiché Liquide très inflammable 3
Type de produit Panneau pour transport
Couleur Rouge