Learn More
Brady™ Étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé
Description
- Polyester laminé.
- Noir sur jaune pour une visibilité élevée.
- Adhésif acrylique permanent.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS |
| Alternate Part Number | PIC W001-Tri 025-PE-ROLL/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 22 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Afficher plus |