Learn More
Brady™ Étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé
Code produit 12300160 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Attention : Matières inflammables
Panneaux d'avertissement
Largeur (métrique):
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Largeur (métrique) Conditionnement
12300160 Attention : Matières inflammables 20 mm 1 ROLL
11808030 Panneaux d'avertissement 25 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12300160 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 829422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.25€
    75.47€ / 1 rouleaux
    Économisez 13.78€
    15% de réduction
En stock
Étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé durable pour le marquage des tuyaux et panneaux de sécurité. Les étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé Brady™ se fixent à l’aide d’un adhésif acrylique permanent.
  • Polyester laminé.
  • Noir sur jaune pour une visibilité élevée.
  • Adhésif acrylique permanent.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Polyester laminé
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (métrique) 22 mm
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Texte affiché Attention : Matières inflammables
Type de produit Étiquettes d’avertissement de sécurité
Couleur Noir sur jaune