Learn More
Hamilton™ Septa en caoutchouc de silicone laminé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Septum |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Nbre de couches | 3 |
| Température (métrique) Max | 200°C |
| Matériau | Caoutchouc de silicone laminé |
| Quantité | 12/boîte |