Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin (925-933)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| À utiliser avec (application) | Derived from residues 925-933 of human laminin B1, this peptide binds the laminin receptor |
| Poids moléculaire | 967.05 |
| Type de produit | Laminin (925-933) |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Cys-Asp-Pro-Gly-Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg |