Learn More
Lamivudine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15557049 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15557049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557049 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461090010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Lamivudine, 98 %, C8H11N3O3S, numéro CAS-134678-17-4, lamivudine, heptodine, epivir, heptovir, 2',3'-didésoxy-3'-thiacytidine, hepitec, zeffix, 3tc, epivir-hbv, lamivir, 1 g, 97,5 % min. (HPLC), CHEBI:63577, 229.26, mention d’avertissement GHS : Avertissement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamivudine
CAS 134678-17-4
Point de fusion 160.0°C to 162.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H11N3O3S
Quantité 1 g
Synonyme lamivudine, epivir, zeffix, heptovir, epivir-hbv, hepitec, heptodin, 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine, lamivir, 3tc
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70g/L (20°C).
Clé InChI JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
SMILES C1C(OC(S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 229.26
CID PubChem 60825
ChEBI CHEBI:63577
Poids de la formule 229.26
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lamivudine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.