Learn More
Lamivudine, MedChemExpress
Description
Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lamivudine |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 134678-17-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H11N3O3S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | BCH-189 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (218.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (218.09 mM) |
| Afficher plus |