Learn More
Lamotrigine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15648695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15648695 1 g 1g
15658695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15648695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460850010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84057-84-1
Formule moléculaire C9H7Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Numéro MDL MFCD00865333
Clé InChI PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
CID PubChem 3878
ChEBI CHEBI:6367
Nom IUPAC 6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
SMILES NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
Point de fusion 218.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf
Poids de la formule 256.09
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lamotrigine, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lamotrigine