Learn More
Lamotrigine, MedChemExpress
Description
Lamotrigine (BW430C) is a potent and orally active anticonvulsant or antiepileptic agent. Lamotrigine selectively blocks voltage-gated Na+ channels, stabilizing presynaptic neuronal membranes and inhibiting glutamate release. Lamotrigine can be used for the research of epilepsy, focal seizure, et al.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lamotrigine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 84057-84-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H7Cl2N5 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | LTG BW430C |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (97.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |