Learn More
Tocris Bioscience™ Lamotrigine
GREENER_CHOICE
Code produit 18792634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18792634 10 mg 10mg
18792764 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18792634 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1611/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    199.50€ / 10mg
    Économisez 11.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inhibits glutamate release. Anticonvulsant
Anticonvulsant. Inhibits glutamate release, possibly through inhibition of Na+, K+ and Ca2+ currents. Also blocks heterologously expressed and native α4β2 nAChRs with a similar affinity to Na+ channels.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84057-84-1
Formule moléculaire C9H7Cl2N5
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
Quantité 10 mg
Poids de la formule 256.09
Pureté >99%
Poids moléculaire 256.09