Learn More
Lamotrigine, TRC
Code produit 18093200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093200 50 mg 50mg
18080710 100 mg 100mg
18010720 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18093200 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17325050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84057-84-1
Formule moléculaire C9 H7 Cl2 N5
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Synonyme 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (9CI, ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine (ACI), 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-as-triazine, BW 430C, Epilepax, Lamictal, Lamictal XR, Lamidus, Lamitrin, Lamotrigin, Lamotrigine, Lamotrix, Lamtox, LTG
Nom IUPAC 6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Poids de la formule 255.0079
Pourcentage de pureté >95%