Learn More
UVP Lampe Pen-Ray à remplissage d’argon
Code produit 12823818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12823818 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12823818 Fournisseur UVP Code fournisseur 90001301
Expédition estimée: 18-12-2026
Source de lumière UV 2,2 po
Source lumineuse UV de 2,12 in (54,3 cm) à 254 nm, 220-240 V, 50/60 Hz, longueur totale 117,3 mm, courant maximal de la lampe primaire 400 mA/18 mA (moyenne) UVP
Spécification
Charge de gaz Argon
Source lumineuse UV-C
Tension 220/240 V
Wavelength 254 nm
Description Lampe Pen-Ray à remplissage d’argon
Alimentation électrique 450 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 2,12 in
Longueur (métrique) 117,3 mm
Fréquence 50/60 Hz