Learn More
UVP Lampe Pen-Ray à remplissage de krypton
Code produit 12833818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12833818 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12833818 Fournisseur UVP Code fournisseur 90001401
Expédition estimée: 11-01-2027
Source de lumière UV 2,2 po
Source lumineuse UV de 2,12 in (54,3 cm) à 254 nm, 220-240 V, 50/60 Hz, longueur totale 117,3 mm, courant maximal de la lampe primaire 400 mA/18 mA (moyenne) UVP
Spécification
Charge de gaz Krypton
Source lumineuse UV
Tension 220/240 V
Wavelength 254 nm
Description Lampe UV Pen-Ray à remplissage krypton
Alimentation électrique 450 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 2,12 in
Longueur (métrique) 117,3 mm
Fréquence 50/60 Hz