Learn More
Landiolol hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16483098
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483098 10 mg
16415837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16483098 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100607A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Landiolol hydrochloride
CAS 144481-98-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H40ClN3O8
Quantité 10 mg
Synonyme ONO1101 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (457.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (183.13 mM)
SMILES O=C(OC[C@H]1OC(C)(C)OC1)CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 546.05
Poids de la formule 546.05
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation