Learn More
3M™ Ruban de marquage de voies et de sécurité 471
Code produit 17791679 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 rouleaux
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17791679 Bleu 12 rouleaux
17701699 Blanc 12 rouleaux
17781679 Rouge 12 rouleaux
17741689 Jaune 12 rouleaux
17711689 Vert 12 rouleaux
17701689 Noir 12 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17791679 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100260160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00€
    704.07€ / 12 rouleaux
    Économisez 141.93€
    16% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
La résistance, la conformabilité, l’adhérence instantanée et le retrait total à long terme font de ce ruban adhésif un choix idéal pour toutes les applications de marquage de sol et de sécurité hormis les plus exigeantes. Couramment utilisé pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative et l’épissage, ce ruban adhésif est emballé individuellement et conditionné de façon pratique.
  • Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • Facile à appliquer, maintien élevé sur de nombreuses surfaces
  • Disponibles en plusieurs couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Retrait total sur de nombreuses surfaces pour réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
Quantité d’emballage 12 rouleaux
Épaisseur 0,14 mm
Type d’adhésif Adhésif à base de caoutchouc
Couleur Bleu
Matériau Vinyle