Learn More
Lanifibranor, MedChemExpress
Code produit 16490297
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490297 50 mg
16464966 100 mg
16423948 10 mg
16406667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490297 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY104049
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanifibranor
CAS 927961-18-0
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15ClN2O4S2
Quantité 50 mg
Synonyme IVA337
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (229.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCCC(N1S(=O)(C2=CC=C3N=CSC3=C2)=O)=CC4=C1C=CC(Cl)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 434.92
Poids de la formule 434.92
Pourcentage de pureté 98.41%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death