Learn More
Lanoconazole, TRC
Code produit 30479916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479916 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17450050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanoconazole
CAS 101530-10-3
Formule moléculaire C14 H10 Cl N3 S2
Quantité 50 mg
Synonyme 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-(±)-, (αE)-α-[4-(2-Chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-, Astat, Latoconazole, NND 318, TJN 318
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClN3S2/c15-11-4-2-1-3-10(11)13-8-19-14(20-13)12(7-16)18-6-5-17-9-18/h1-6,9,13H,8H2/b14-12+
SMILES Clc1ccccc1C2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2
Nom IUPAC (2E)-2-[4-(2-chlorophényl)-1,3-dithiolan-2-ylidène]-2-imidazol-1-ylacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 319.83
Poids de la formule 319.0005