Learn More
Lanoline, anhydre (USP), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10391391 500 g Flacon en verre 500g
10732784 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10391391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413005000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 8006-54-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-54-0
Synonyme dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanolin
Alcalinité Passes Test
Acidité 2.0 ml 0.10 N NaOH max.
Point de fusion 38°C to 44°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Merck Index 15, 5409
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre