Learn More
Lanoline Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458726 250 g -
11448726 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16902.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé dans les traitements de la peau et du cuir, agit comme lubrifiant, matériau de départ et utilisé dans les revêtements antirouille
Lanolin is used in a wide variety of creams, ointments and emollients. It is often used as protective baby skin treatment and lip balm products such as carmex. It acts as a lubricant, shoe polish, rust-preventative coatings and a starting material for the production of cholecalciferol using irradiation. It is used to soften and break baseball gloves. Further, It is used in various leather treatments by mixing with other ingredients like neatsfoot oil, beeswax and glycerine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La lanoline est utilisée dans une grande variété de crèmes, onguents et émollients. Elle est souvent utilisée comme traitement protecteur de la peau de bébé et produits de baume à lèvres tels que Carmex. Elle sert de lubrifiant, vernis à chaussures, revêtements antirouille et matériau de départ pour la production de cholécalciférol par irradiation. Elle est utilisée pour assouplir les gants de baseball. De plus, elle est utilisée dans divers traitements du cuir en la mélangeant avec d’autres ingrédients tels que l’huile de pied de bœuf, la cire d’abeille et la glycérine.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’éther de pétrole, le chloroforme et le benzène de pétrole. Peu soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-54-0
Numéro MDL MFCD00081740
Synonyme dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanolin
Point de fusion 38°C to 44°C
Quantité 250 g
Merck Index 14,5358
Informations sur la solubilité Soluble in ether,petroleum ether,chloroform and petroleum benzene; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in water.