Learn More
Lanosterol, MedChemExpress
Code produit. 16443459
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Code produit. 16443459
Marque: Medchem Express HYW020033
MedChemExpress Lanosterol is an intermediate of cholesterol synthesis and use of lanosterol induces ubiquitination and degradation of a rate-controlling enzyme of cholesterol synthesis, i.e., HMG CoA reductase. Lanosterol suppresses the aggregation and cytotoxicity of misfolded proteins linked with neurodegenerative diseases.
Lanosterol is an intermediate of cholesterol synthesis and use of lanosterol induces ubiquitination and degradation of a rate-controlling enzyme of cholesterol synthesis, i.e., HMG CoA reductase. Lanosterol suppresses the aggregation and cytotoxicity of misfolded proteins linked with neurodegenerative diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanosterol
CAS 79-63-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H50O
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : 10 mg/mL (23.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES C[C@]12C3=C(CC[C@@]1([C@]([C@H](C)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)C)[C@@]4([C@@](C(C)([C@@H](O)CC4)C)([H])CC3)C
Poids moléculaire (g/mol) 426.72
Poids de la formule 426.72
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.