Learn More
Lansoprazole, MedChemExpress
Description
Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lansoprazole |
| CAS | 103577-45-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14F3N3O2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | AG-1749 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=NC2=CC=CC=C2N1)CC3=NC=CC(OCC(F)(F)F)=C3C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.36 |
| Afficher plus |