Learn More
Lansoprazole N-oxyde, TRC
Code produit 30134478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134478 25 mg 25mg
30008379 10 mg 10mg
30007126 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17503525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213476-12-1
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 385.36
Synonyme 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide
Nom IUPAC 2-[[3-méthyl-1-oxydo-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine-1-ium-2-yl]méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Poids de la formule 385.0708
Pourcentage de pureté >95%