Learn More
Sulfure de lansoprazole, TRC
Code produit 30472654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472654 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17502050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 103577-40-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O S
Quantité 50 mg
Synonyme 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. C (EP)
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2
Nom IUPAC 2-[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthylsulfanyl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 353.36
Poids de la formule 353.081
Pourcentage de pureté >95