Learn More
Sulfure de lansoprazole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 103577-40-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C16 H14 F3 N3 O S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. C (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nom IUPAC | 2-[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 353.36 |
| Show More |