Learn More
Lansoprazole Sulfone-d4, TRC
Code produit 30482650
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482650 2.5 mg 2.50mg
30482178 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30482650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1750272.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184999-77-6
Formule moléculaire C16H10D4F3N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 389.38
Synonyme 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole-d4, AG 1813-d4
SMILES CC(C(OCC(F)(F)F)=CC=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lansoprazole Sulfone-d4
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D