Learn More
Lansoprazole Sulfone N-oxyde, TRC
Code produit 30138774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138774 25 mg 25mg
30134249 50 mg 50mg
30011680 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17503025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953787-54-7
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 401.36
Synonyme Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
Nom IUPAC 2-[[3-3-méthyl-1-oxydo-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine-1-ium-2-yl]méthylsulfonyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Poids de la formule 401.0657