Learn More
Lansoprazole, TRC
Code produit 30133851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133851 1 g 1g
30134153 250 mg 250mg
30003384 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133851 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1750001G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103577-45-3
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 369.36
Synonyme Lansoprazole, (±)-Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton
Nom IUPAC 2-[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine-2-yl]méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lansoprazole
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Poids de la formule 369.0759