Learn More
Feuille de lanthane, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11361278 25 x 25 mm
11345759 50 x 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010220.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum foil
Couleur Argent à gris
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈3.9g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3208
Pourcentage de pureté 99.9%