Learn More
Isopropoxyde de lanthane (III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10331213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10331213
Marque: Thermo Scientific Acros 383640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19446-52-7 | C9H21LaO3 | 316.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19446-52-7
Formule moléculaire C9H21LaO3
Poids moléculaire (g/mol) 316.17
Numéro MDL MFCD00015305
Clé InChI SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
CID PubChem 9858075
Nom IUPAC Lanthane(3+) ;Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) isopropoxide
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3La
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 316.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H228-Matière solide inflammable.