Learn More
Morceaux eutectiques de nickel lanthane, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit 15486005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486005 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013399.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum Nickel eutectic pieces
Point de fusion 480°C
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids La:Ni; 88:12 wt%
Quantité 50 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro MDL MFCD00198177
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton